821976
TSKgel® SP-3PW (30) Bulk Media
bottle of 25 mL, phase sulfonic acid, 30 μm particle size
About This Item
Produktlinie
TSKgel®
Form
slurry
Leistungsmerkmale
counter ion Na+
Verpackung
bottle of 25 mL
Hersteller/Markenname
Tosoh 21976
Parameter
20 bar max. pressure
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
Aktive Matrixgruppe
sulfonic acid phase
Partikelgröße
30 μm
Betriebs-pH-Wert
2-13
Kapazität
≥65 g/L adsorption capacity (insulin)
Trenntechnik
cation exchange
Allgemeine Beschreibung
Spezifikationen
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
103.1 °F
Flammpunkt (°C)
39.5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)