Merck
821885
TSKgel® SuperMultiporeHZ-H (6 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Synonym(e):
TSKgel® HHR GPC-Säulen
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
eCl@ss:
32110501
Produktbezeichnung
TSKgel® SuperMultiporeHZ-H HPLC-Säule, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 6 μm particle size
Materialien
stainless steel hardware
Agentur
suitable for USP L21
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 21885
Parameter
0.4 mL/min flow rate
15 bar max. pressure
60 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
15 cm × 4.6 mm
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
polystyrene-divinylbenzene phase
Partikelgröße
6 μm
Porengröße
mixed
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
Die Gelpermeationssäulen der TSKgel H-Serie sind in Lösungsmitteln mit den unterschiedlichsten Polaritäten stabil. In Lösungsmitteln, angefangen bei Toluol bis hin zu Methanol zeigen die Partikel weder Quellen noch Schrumpfen. Jedoch können diese Säulen nicht mit polaren Lösungsmitteln, wie Wasser oder Wasser-Methanol-Mischungen eingesetzt werden. Die sphärischen 5 μm-Polystyrol/Divinylbenzol-Partikel zeigen mindestens 16.000 theoretische Böden in einer Säule mit 30 cm Länge und 7,8 mm Innendurchmesser. Das Material ist in acht Porengrößen erhältlich, mit Ausschlußgrößen im Bereich von etwa 2000 Dalton für G1000HHR-Säulen bis hin zu über 10.000.000 Dalton für die G7000HHR-Säulen. Die vier Mischbettsäulen (H, L, M, N) zeigen über einen weiten Bereich eine lineare Molekulargewichtsverteilung, für das Screening von Proben oder einfachere Analysen.
The innovative multi-pore technology is now also available in 3, 4 and 6 micron TSKgel SuperMultiporeHZ columns. Three columns, varying in linear range, are available. The base material of each TSKgel SuperMultiporeHZ column is poly(styrene/divinylbenzene). Particles in TSKgel SuperMultiporeHZ columns are mono-disperse in size and exhibit a broad range of pore sizes. Each particle, by design, has an extended linear calibration curve, thereby greatly diminishing chromatograms with inflection points. GPC chromatograms without inflection points . . . it will take some getting used to.
Physikalische Form
Column can only be used in THF solvent.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)