821450
TOYOPEARL® Butyl-600M Bulk Media
bottle of 1 L, 65 μm particle size
Synonym(e):
TOYOPEARL® Butyl-600M
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Adsorption capacity (50 +/- 10 mg/mL (Lysozyme))
Clean in place (CIP) (0.5 M NaOH or 0.1 M HCl)
Formulation (72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol)
Phase filter (Butyl)
Shipping solvent (20% (v/v) ethanol)
Produktlinie
TOYOPEARL®
Leistungsmerkmale
Molecular weight range (Excl. limit: 1,000,000 Da)
Verpackung
bottle of 1 L
Hersteller/Markenname
Tosoh 21450
Parameter
≤50% max. pressure (organic solvent)
≤50% organic solvent
3 bar max. pressure
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
C4 (butyl) phase
Partikelgröße
65 μm
Porengröße
750 Å
pH-Bereich
1-13
Kapazität
50 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
Trenntechnik
hydrophobic interaction (HIC)
Allgemeine Beschreibung
Spezifikationen
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)