Merck
82038-U
Hamilton PRP-1 HPLC Guard Cartridge
Kit, 10 μm particle size, L × I.D. 8 mm × 3 mm, PEEK hardware
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Materialien
PEEK hardware
Agentur
suitable for USP L21
Verpackung
pkg of 1 kit
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
8 mm × 3 mm
Matrix
polymeric particle platform
polymeric
Aktive Matrixgruppe
polymer
Partikelgröße
10 μm
Porengröße
100 Å
Betriebs-pH-Wert
1-14
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Kit includes 1 holder and 2 cartridges
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)