82016-U
Hamilton® PRP-1 (7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Hamilton PRP-1 HPLC Column, 7 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L21
Hersteller/Markenname
Hamilton
Verpackung
1 ea of
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 4.1 mm
Matrix
PS-DVB particle platform
polymeric
Aktive Matrixgruppe
polymer
Partikelgröße
7 μm
Porengröße
100 Å
Betriebs-pH-Wert
1-14
Trenntechnik
reversed phase
Verwandte Kategorien
Vorsäule
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)