820018
TSKgel® Super-Phenyl (2.3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 10 cm × 2 mm, phenyl phase
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
TSKgel® Super-Phenyl HPLC Column, phase phenyl, L × I.D. 10 cm × 2 mm, 2.3 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L11
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 20018
Kennzeichnungsgrad
3% Carbon, multilayer, endcapped
Parameter
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
0.25 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
150 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
10 cm × 2 mm
Oberflächenbereich
100 m2/g
Matrix
spherical silica
Aktive Matrixgruppe
phenyl phase
Partikelgröße
2.3 μm
Betriebs-pH-Wert
2.0-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Vorsäule
Zubehör
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)