Merck
819803
TOYOPEARL® CM-650S Bulk Media
phase carboxymethyl, bottle of 25 mL, 35 μm particle size
Synonym(e):
TOYOPEARL® CM-650 Bulk Media
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Produktlinie
TOYOPEARL®
Form
slurry
Leistungsmerkmale
counter ion Na+
Verpackung
bottle of 25 mL
Hersteller/Markenname
Tosoh 19803
Parameter
3 bar max. pressure
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
Aktive Matrixgruppe
carboxymethyl phase
Partikelgröße
35 μm
Betriebs-pH-Wert
2-13
Kapazität
40 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
Trenntechnik
cation exchange
Allgemeine Beschreibung
Toyopearl CM-650 resin is a weak cation exchanger for biomolecule purification. It can be used for high throughput capture, intermediate purification, and polishing process steps.
Spezifikationen
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Physikalische Form
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
103.1 °F
Flammpunkt (°C)
39.5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)