819664
TSKgel® SuperHZM-H (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
About This Item
product name
TSKgel® SuperHZM-H HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 10 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L21
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 19664
Parameter
0.4 mL/min flow rate
10 bar max. pressure
80 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
15 cm × 4.6 mm
Matrix
polystyrene-divinylbenzene
Aktive Matrixgruppe
polystyrene-divinylbenzene phase
Partikelgröße
10 μm
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)