819541
TSKgel® Super-ODS (2.3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 2 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonym(e):
TSKgel® C18 Säulen
About This Item
Produktbezeichnung
TSKgel® Super-ODS HPLC-Säule, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 5 cm × 2 mm, 2.3 μm particle size
Materialien
stainless steel hardware
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh Super-ODS, 19541
Kennzeichnungsgrad
8% Carbon, endcapped
Parameter
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
0.25 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
250 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
5 cm × 2 mm
Oberflächenbereich
100 m2/g
Matrix
silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
2.3 μm
Porengröße
140 Å
Betriebs-pH-Wert
2.0-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Vorsäulenkartusche
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)