819026
TOYOPEARL® Hexyl-650C Bulk Media
phase C6 (hexyl), bottle of 100 mL, 100 μm particle size
Synonym(e):
TOYOPEARL® Hexyl-650 HIC Bulk Media
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
TOYOPEARL®
Form
slurry
Verpackung
bottle of 100 mL
Hersteller/Markenname
Tosoh 19026
Parameter
3 bar max. pressure
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
Aktive Matrixgruppe
C6 (hexyl) phase
Partikelgröße
100 μm
Betriebs-pH-Wert
1-13
Trenntechnik
hydrophobic interaction (HIC)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)