Merck
818404
TSKgel® G1000HXL (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Synonym(e):
TSKgel® Multipore HXL-M guard column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
eCl@ss:
32110501
L × ID:
4 cm × 6 mm
Partikelgröße:
5 μm
Aktive Matrixgruppe:
polystyrene-divinylbenzene phase
Porengröße:
mixed
Matrix:
polymeric particle platform
Produktbezeichnung
TSKgel® G1000HXL HPLC Column for Light Scattering Applications, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 5 μm particle size
Materialien
stainless steel
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 18404
Parameter
1.2 mL/min flow rate
60 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
4 cm × 6 mm
Matrix
polymeric particle platform
Aktive Matrixgruppe
polystyrene-divinylbenzene phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
mixed
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
Guard Column for TSKgel MultiporeHxl-M column, 5μm
Physikalische Form
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)