818397
TSKgel® GMHHR-H(S) HT (30 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, polystyrene-divinylbenzene phase, GMH
Synonym(e):
TSKgel® GPC Columns for Applications up to 140° C
About This Item
Produktbezeichnung
TSKgel® GMHHR-H(S) HT Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, GMH, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 30 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L21
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 18397
Parameter
140 °C temperature
2.5 mL/min flow rate
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
7.5 cm × 7.5 mm
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
polystyrene-divinylbenzene phase, GMH
Partikelgröße
30 μm
Porengröße
mixed
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)