Merck
818207
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
pkg of 3 ea
Synonym(e):
Guardfilter for 4.6 mm I.D. TSKgel® Super Series columns
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
Produktbezeichnung
TSKgel® Vorsäulenfilter, pkg of 3 ea
Materialien
stainless steel
Produktlinie
TSKgel®
Verpackung
pkg of 3 ea
Hersteller/Markenname
Tosoh 18207
Methode(n)
HPLC: suitable
Porengröße
140 Å
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Zum Schutz von TSKgel-Säulen
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)