Merck
816095
TSKgel® Phenyl-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 10 mm, phenyl phase
Synonym(e):
TSKgel® QC-PAK GFC-Säulen
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
eCl@ss:
32110501
L × ID:
3.5 cm × 10 mm
Partikelgröße:
20 μm
Aktive Matrixgruppe:
phenyl phase
Porengröße:
1000 Å
Matrix:
polymer particle platform
Produktbezeichnung
TSKgel® Phenyl-5PW Schutz-Gel-Kit, phase phenyl, L × I.D. 3.5 cm × 10 mm, 20 μm particle size
Materialien
stainless steel
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh Phenyl-5PW, 16095
Parameter
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
10-50 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
3.5 cm × 10 mm
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
phenyl phase
Partikelgröße
20 μm
Porengröße
1000 Å
Betriebs-pH-Wert
2-12
Trenntechnik
hydrophobic interaction (HIC)
Allgemeine Beschreibung
Guardgel Kit for 21.5mmID TSKgel Phenyl-5PW columns
Komponenten
TSKgel Guardgel kits for 21.5 mm ID preparative columns contain:
  • Column Holder, consisting of external reducing union, cap, frit, 2 ferrules
  • Column, 35mm x 12.75mm OD x 10mm ID, 10μm frit at 20mm depth, 1/16"
  • 2 Replacement frits
  • Capillary Tubing, 5cm x 1/16" OD x 0.02" ID
  • Nuts and Ferrules, 10 - 32 threads for 1/16" tubing, 2 each
  • 2 x 5mL guardgel
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)