808805
TSKgel® SW-Type Guard Column
phase diol, L × I.D. 4 cm × 8 mm, 10 μm particle size, glass
Empfohlene Produkte
Materialien
glass
Agentur
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 08805
Parameter
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
0.8 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
4 cm × 8 mm
Matrix
spherical silica
Aktive Matrixgruppe
diol phase
Partikelgröße
10 μm
Betriebs-pH-Wert
2.5-7.5
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
Guard Column for 30 and 60 cm x 7.5mmID TSKgel® G2000SW, G3000SW, G4000SW columns.
Physikalische Form
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)