Merck
807211
TSKgel® SP-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2.5 cm × 6 mm, sulfonic acid phase
Synonym(e):
TSKgel® SP-5PW Schutz-Gel-Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Produktbezeichnung
TSKgel® Kationentauscher-Vorsäulen Kit, phase sulfonic acid, L × I.D. 2.5 cm × 6 mm, 20 μm particle size
Materialien
PEEK
Produktlinie
TSKgel®
Leistungsmerkmale
counter ion Na+
Hersteller/Markenname
Tosoh SP-5PW, 07211
Parameter
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
2.5 cm × 6 mm
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
sulfonic acid phase
Partikelgröße
20 μm
Porengröße
1000 Å
Betriebs-pH-Wert
2-12
Trenntechnik
cation exchange
Allgemeine Beschreibung
Guardgel Kit for 7.5mmID TSKgel SP-5PW column
Physikalische Form
Shipped in water.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
102.2 °F
Flammpunkt (°C)
39 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)