807129
TSKgel® ODS-120A (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, C18 (octadecyl) phase
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
TSKgel® ODS-120A HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 10 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 07129
Kennzeichnungsgrad
20% Carbon, multilayer, not encapped
Parameter
0-100% organic solvent
0-45 °C temperature
3.0 mL/min flow rate
75 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
30 cm × 7.8 mm
Matrix
spherical silica
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
10 μm
Porengröße
150 Å
Betriebs-pH-Wert
2.0-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)