805788
TSKgel® G2000SW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.5 mm, diol phase
Synonym(e):
TSKgel® G2000SW HPLC-Säule
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
TSKgel® HPLC-Säule (SW-Typ) für den Größenausschluss, phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 05788
Parameter
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
20 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
30 cm × 7.5 mm
Matrix
silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
diol phase
Partikelgröße
10 μm
Porengröße
125 Å
Betriebs-pH-Wert
2.5-7.5
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Vorsäule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)