805106
TSKgel® G3000PW (12 µm) HPLC Columns
L x I.D. 60 cm × 7.5 mm, hydroxylated methacrylate phase
Synonym(e):
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
TSKgel® Größenausschluss (PW-Typ)-HPLC-Säule, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 60 cm × 7.5 mm, 12 μm particle size
Materialien
stainless steel hardware
Agentur
suitable for USP L37
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 05106
Parameter
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
40 bar max. pressure
80 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
60 cm × 7.5 mm
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
hydroxylated methacrylate phase
Partikelgröße
12 μm
Porengröße
200 Å
Betriebs-pH-Wert
2-12
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Vorsäule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?