794-0695
PCB-Kongenere im Flusssediment
suitable for GC, application for SPME
About This Item
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
Testparameter
sample/matrix: 5 g stream sediment, downstream from industrial sites
SPME fiber: PDMS, 100 μm (57300-U) (57300-U)
extraction: headspace, 90 °C/30 min
desorption process: 280 °C/2 min, splitless
column: SPB®-Octyl, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24218-U)
oven: 50 °C/1 min at 10 °C/min to 150 °C/0 min
Eignung
application for SPME
Anwendung(en)
environmental
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
SPME-Faser
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)