Merck
794-0121
Permanentgase und niedere Kohlenwasserstoffe
suitable for GC
About This Item
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
column: Carboxen-1006 PLOT, 30 m × 0.53 mm I.D. (25461)
column: Carboxen 1004 micropacked, 2 m × 1/16 in. stainless steel (12846)
oven: 35 °C (1 min), 24 °C/min to 225 °C (micropacked)
oven: 35 °C (5 min), 24 °C/min to 225 °C (PLOT)
detector: TCD, 230 °C
carrier gas: helium, 22 cm/sec
injection: 35 μL
sample: 1% each analyte in nitrogen
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
Rechtliche Hinweise
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    Methane
    Acetylene
    Carbon monoxide
    Water
    Nitrogen
    Carbon dioxide
    Ethane
    Ethylene
    Alle anzeigen (8)
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)