Merck
72799
Supelco
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacat
analytical standard
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H52N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
480.72
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.5% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
82-85 °C (lit.)
Übergangstemp.
Tg >350 °C (dec)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC1(C)CC(CC(C)(C)N1)OC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC2CC(C)(C)NC(C)(C)C2
InChI
1S/C28H52N2O4/c1-25(2)17-21(18-26(3,4)29-25)33-23(31)15-13-11-9-10-12-14-16-24(32)34-22-19-27(5,6)30-28(7,8)20-22/h21-22,29-30H,9-20H2,1-8H3
InChIKey
XITRBUPOXXBIJN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>302.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 150 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)