Merck
69135
Supelco
Diisobutylfumarat
analytical standard
Synonym(e):
Fumaric acid diisobutyl ester
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2O2CCH=CHCO2CH2CH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.21
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.443 (lit.)
bp
249 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
8 °C (lit.)
Dichte
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC(C)COC(=O)\C=C\C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C12H20O4/c1-9(2)7-15-11(13)5-6-12(14)16-8-10(3)4/h5-6,9-10H,7-8H2,1-4H3/b6-5+
InChIKey
RSRICHZMFPHXLE-AATRIKPKSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)