Merck
64842
Supelco
Fingerhut
cellulose, size 43 mm × 123 mm
Synonym(e):
CELLULOSEHÜLSE 43 X 123, 25 STÜCK
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Materialien
cellulose
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for EPA 1613
Verpackung
pkg of 25 ea
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Größe
43 mm × 123 mm
Anwendung(en)
food and beverages
Allgemeine Beschreibung
Hochreine Cellulose. Wandstärke etwa 1,5mm oder qualitativ hochwertiges Borosilikatglas, 40-60μm poröse Fritte.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)