64712-U
Miniatur-Impinger mit Gewinde
volume 22 mL
Synonym(e):
Waschflasche (Impinger/Bubbler)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass impinger
Beschreibung
threaded joint
Leistungsmerkmale
syringe type Standard stem
Verpackung
pkg of 2 ea
Methode(n)
active air sampling: suitable
Kappendurchm.
20 mm
Waschflasche L
143 mm (5 5/8 in.) , without vial
Volumen
22 mL
Fitting
20-400 GCMI thread
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)