59553
SUPELCOSIL™ LC-8-DB (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
SUPELCOSIL™ LC-8-DB Supelguard Kartusche, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Agentur
suitable for USP L7
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 kit
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
2 cm × 4 mm
Aktive Matrixgruppe
C8 (octyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Verwandte Kategorien
Fußnote
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)