Merck
59126
Repl. Filter Discs 3.0mm 5/pk
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Materialien
stainless steel
Verpackung
pkg of 5
Hersteller/Markenname
7335-010
Rheodyne
Durchmesser
3.0 mm
Porengröße
0.5 μm
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)