58632
Upchurch Fingertight-Verschraubungen-Kit
Allgemeine Beschreibung
Hochdruckfittings mit 10-32-Gewinde für 1/16 in. AD Tubing. Das Kit enthält:
- Delrin Fingertight Fittings 4000 psi (280 kg/cm2), je 5
- Edelstahl Fingertight Fittings, 6000 psi (420 kg/cm2), mit Schraubenschlüssel festgezogen, 10,000 psi (700 kg/cm2), je 5
- PEEK Greifer-Ferrules, je 20.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)