584593-U
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonym(e):
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, 5.0 μm HPLC Column
About This Item
Produktbezeichnung
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, 5.0 μm HPLC Column, column L × I.D. 3 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L11
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
5.5% Carbon loading
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Säule L × ID
3 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
90 m2/g
Matrix
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
Biphenyl (dimethylbiphenyl) bonding phase
Partikelgröße
5.0 μm
Porengröße
90 Å pore size
pH Betriebsbereich
2-9
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Artikel
The bonded, densely endcapped, dimethyl-biphenyl stationary phase of Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, based on fused-core particles, provides a stable, reversed phase packing with enhanced π-π and mild steric interactions due to the two sequential phenyl groups bonded to the base silica.