Merck
58188AST
Supelco
CHIRALPAK® AGP (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4 mm, HPLC Guard Cartridge, pk of 2 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Produktbezeichnung
Chiral-AGP HPLC Guard Column, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4 mm, pk of 2 ea
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L41
Produktlinie
CHIRALPAK®
Verpackung
pk of 2 ea
Hersteller/Markenname
CHIRALPAK®
Parameter
137 bar pressure (2000 psi)
20-30 °C temperature
40 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
1 cm × 4 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
glycoprotein, alpha1- phase
Partikelgröße
5 μm
Betriebs-pH-Wert
2-8
Trenntechnik
chiral
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
CHIRALPAK is a registered trademark of Daicel Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)