Merck
57950-U
Rheodyne® Modell 8125 Einspritzvorrichtung mit geringer Dispersion
Synonym(e):
Low Dispersion HPLC Injector
About This Item
UNSPSC-Code:
41115854
eCl@ss:
32070500
NACRES:
SB.51
Beschreibung
manual, dispersion injector
Leistungsmerkmale
number of ports 6
positions 2
Parameter
7000 psi max. pressure (490 bar)
Allgemeine Beschreibung
Injizieren Sie kleine Proben von 0,1μl mit höchster Genauigkeit und ohne Verluste.
Eine dispersionsarme Version des bekannten Injektormodells 7125. Aufgrund der engen Flußkanäle ausgezeichnet zur Verwendung mit
narrow-bore-Säulen (1-3mm I.D.), paßt jedoch auch zu Säulen mit größerem Querschnitt. Die Auflösung ist stark verbessert, bei kaum retardierten (niedrige k′) Peaks - Peaks, die hauptsächlich von Effekten außerhalb der Säule beeinflußt werden. Weitere Eigenschaften
sind:
• Eingebauter Nadelport, ohne Totvolumen
• Eingebauter Positionsschalter, um die Injektion anzuzeigen
• Lange Lebensdauer der Rotordichtung - erst nach bis zu 30.000 Injektionen muß die Dichtung erneuert werden (VESPEL)
• Einstellbar bis 7000psi (490kg/cm²)
• Einfach zu wartende flache Rotorbauart
Ausgestattet mit einer 5μl-Probenschleife, Fittings für alle Anschlüsse, eine Luer-Nadel (Gauge 22), ein Nadelportreiniger, zwei
Belüftungsschläuche, Schraubenschlüssel, Montageschrauben und eine Anleitung. Das Schlauchverbindungs-Kit für Säulen und
zusätzliche Probenschleifen müssen separat bestellt werden.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)