Merck
57401
Ersatzbirne
for use with PHRED Reactor, λmax, 254 nm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115854
λmax
254 nm
Kompatibilität
for use with PHRED Reactor
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)