Merck
57332
Supelco
Thermometer
L 5 in., temperature -10-110 °C
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Materialien
glass fiber
Parameter
-10-110 °C temperature
Methode(n)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Länge
5 in.
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with SPME sampling stand
Allgemeine Beschreibung
Zur Überwachung der Probentemperatur, bei Verwendung eines SPME-Stativs und einer Heiz/Rührplatte.
Anwendung
Thermometer was used in controlling the temperature of the sample during SPME analysis of polynuclear aromatic hydrocarbons.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Central nervous system, hearing organs
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
111.2 °F
Flammpunkt (°C)
44 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Analysis of polynuclear aromatic hydrocarbons by SPME-GC-FID in environmental and tap waters.
Coelho, Emanuel, Celia Ferreira, and Cristina MM Almeida.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 19, 1084-1097 (2008)