57254
Visiprep™ Verteilerersatzdichtung
for use with 24-port model (standard and DL), pk of 2
Synonym(e):
ERSATZ DICHTUNGEN, 2 STÜCK, FÜR 24 PORT VAKUUMEXTRAKTIONSGERÄT
Verpackung
pk of 2
Qualitätsniveau
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with 24-port model (standard and DL)
Allgemeine Beschreibung
Visiprep™ Manifold Replacement Gasket is an accessory for use with 24-port Visiprep solid-phase extraction manifold.
Rechtliche Hinweise
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)