57205
Supelclean™ LC-NH2
pkg of 100 g
Synonym(e):
Supelclean™ LC-NH2 SPE-Bulkpackung
Alle Fotos(1)
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41115712
Empfohlene Produkte
Produktlinie
Supelclean™
Verpackung
pkg of 100 g
Kennzeichnungsgrad
5% C loading
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
475 m2/g
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
Aktive Matrixgruppe
amino bonding
aminopropyl
Partikelgröße
45 μm
Porengröße
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
pKa
9.8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
normal phase
Allgemeine Beschreibung
LC-NH2 (aminopropyl) normal phase Supelclean SPE tubes may be used to extract moderately polar to polar analytes from nonaqueous samples.
Rechtliche Hinweise
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>464.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 240 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?