57179
Leeres SPE-Röhrchen (ohne Fritten)
volume 12 mL, pk of 20
Synonym(e):
SPE-Reservoir
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
Verpackung
pk of 20
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volumen
12 mL
Anwendung(en)
food and beverages
Leistungsmerkmale und Vorteile
Über einen SPE-Kartuschenadapter kann eine größere SPE-Leerkartusche als Lösungsmittelreservoir auf eine kleinere Standardkartusche gesetzt werden.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)