Merck
57170-U
Supelco
ENVI-18 DSK SPE-Scheibe
C18, diam. 90 mm, pk of 12
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
NACRES:
NB.21
Produktbezeichnung
ENVI-18 DSK SPE-Scheibe, diam. 90 mm, pk of 12
Agentur
suitable for EPA 1613
Verpackung
pk of 12
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Durchmesser
90 mm
Aktive Matrixgruppe
C18 bonding, octadecyl
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Retentionsmechanismus: Umkehrphase
Kompatibilität der Probenmatrix: Wässrige Lösungen (Trinkwasser)
  • Die SPE-Membran entspricht ENVI-18- und ENVI-8-gepackten SPE-Sorptionsmitteln für Betten
  • Poröse mit C18- oder C8-modifizierten Kieselgelpartikeln eingebettete Glasfasermembranen
  • Ermöglicht bei der Entfernung von organischen Schadstoffen aus Trinkwasserproben schnellere Durchflussraten und sorgt für weniger Verstopfung als PTFE-Scheiben
  • Wird üblicherweise u. a. für polynukleare aromatische Kohlenwasserstoffe (PAH), polychlorierte Biphenyle (PCB), Phthalate, halbflüchtige organische Substanzen, Paraquat und Diquat sowie Pestizide und Herbizide eingesetzt
Rechtliche Hinweise
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.