Merck
57138
Supelco
Supelclean ENVI-18 SPE-Röhrchen
bed wt. 10 g, volume 60 mL, pk of 16
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
Materialien
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
endcapped
Zusammensetzung
bed wt., 10 g
Verpackung
pk of 16
Kennzeichnungsgrad
17% C loading
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
475 m2/g
Volumen
60 mL
Matrix
silica gel base material (irregular shaped, acid washed)
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
Partikelgröße
45 μm
Porengröße
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Retentionsmechanismus: Umkehrphase (RP)
Kompatibilität: Wässrige Lösungen (Trinkwasser, Grundwasser, Abwasser)
• Polymer gebunden, Octadecyl (17% C), endcapped
• Ausgezeichnet für die Aufreinigung, Extraktion und Konzentrierung von Schadstoffen aus wässrigen Umweltproben
• Hohe Kohlenstoffbeladung (17%) für erhöhte Bindungskapazität und hohe Wiederfindung
• Hohe Kohlenstoffbeladung bietet auch große Beständigkeit bei extremen pH-Bedingungen
• Geeignet für die Extraktion von Herbiziden, Fungiziden und Pestiziden aus Umweltproben
Rechtliche Hinweise
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)