57058
Supelclean™ ENVI-Florisil® SPE-Röhrchen
PTFE frit, bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE frit
Qualitätsniveau
Produktlinie
Supelclean™
Zusammensetzung
bed wt., 500 mg
Verpackung
pk of 54
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volumen
3 mL
Matrix
ENVI-Florisil® magnesium silicate
Aktive Matrixgruppe
Florisil phase
Durchmesser
100-200 mesh
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
normal phase
Allgemeine Beschreibung
Magnesiumsilikat
Retentionsmechanismus: Normalphase oder Adsorption
Kompatibilität: Organische Lösungen
Retentionsmechanismus: Normalphase oder Adsorption
Kompatibilität: Organische Lösungen
- Mesh-Größe: 100/120; mit PTFE- oder Edelstahlfritten erhältlich
- Für das "US Environmental Protection Agency (EPA) Contract Laboratory Program (CLP) statement of work for pesticides" getestet
- Sehr polares Material, das polare Verbindungen aus unpolaren Matrices unter Normalphasenbedingungen stark adsorbiert
- Typische Applikationen sind Alkohole, Aldehyde, Amine, Herbizide, Pestizide, PCBs, Ketone, Nitroverbindungen, organische Säuren und Phenole
Rechtliche Hinweise
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?