57039
Visiprep™ Verteilerplatte (sofern nicht anders angegeben bei Standard- und DL-Modellen inbegriffen)
for use with 12-port model (standard and DL), 16 mm test tubes
Synonym(e):
V.E. SAMMELGESTELL FÜR 16MM TESTRÖHRCHEN
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Qualitätsniveau
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with 12-port model (standard and DL), 16 mm test tubes
Rechtliche Hinweise
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Analytical chemistry, 81(2), 557-566 (2008-12-17)
Defensins are highly basic cationic peptides that are important components of the innate and adaptive immune response pathways. In addition, these peptides are involved in CD8+ T cell response to HIV-1, increased pulmonary infection risk among cystic fibrosis patients, upregulated