Merck
567502-U
Supelco
Discovery® HS F5 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Synonym(e):
Discovery Pentafluorophenyl PFP HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
L × ID:
10 cm × 2.1 mm
Oberflächenbereich:
300 m2/g
Partikelgröße:
3 μm
Aktive Matrixgruppe:
PFP (pentafluorophenyl) phase
Porengröße:
120 Å
Matrix:
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Produktbezeichnung
Discovery® HS F5 HPLC-Säule, 3 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L43
Produktlinie
Discovery®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Discovery®
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
12% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
10 cm × 2.1 mm
Oberflächenbereich
300 m2/g
Oberflächendeckung
4 μmol/m2
Verunreinigungen
<10 ppm metals
Matrix
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
PFP (pentafluorophenyl) phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
120 Å
pH Betriebsbereich
2-8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Die Discovery HS F5-Phase bietet RP-Trennungen, die sich stark von denen eines C18-Materials unterscheiden. Dennoch eluieren die Verbindungen im gleichen Zeitraum, so dass eine C18-Methode leicht übertragen werden kann.
Leitfaden zur Übertragung einer C18-Methode auf die Discovery HS F5
Im allgemeinen werden Basen auf der HS F5 stärker zurückgehalten als auf einer C18. Bei diesen Verbindungen wird eine Erhöhung des organischen Anteils um 5 - 10% eine ähnliche Retention zeigen. Allerdings wird sich die Selektivität sehr stark unterscheiden.
Analyten mit niedrigen log Po/w-Werten (kleiner als 2,5) werden auf einer HS F5 stärker retardiert als auf einer C18. Die Größe dieses Unterschieds ist stark analyt-abhängig.
Die gebundene Discovery® HS F5-Phase erzeugt Umkehrphasentrennungen, die sich deutlich von denen eines C18-Materials unterscheiden. Die Verbindungen eluieren jedoch im gleichen Zeitraum, sodass eine C18-Methode leicht übertragen werden kann.
Anwendung
  • Optimization and validation of a bioanalytical HPLC-UV technique for simultaneous determination of underivatized phenylalanine and tyrosine in the blood for phenylketonuria diagnosis and monitoring.: This study optimizes and validates an HPLC-UV method using a Discovery® HS F5 HPLC Column for the simultaneous determination of phenylalanine and tyrosine in blood samples, providing a robust tool for diagnosing and monitoring phenylketonuria. (Rabti et al., 2024).
  • Heart-cut bidimensional achiral-chiral liquid chromatography applied to the evaluation of stereoselective metabolism, in vivo biological activity, and brain response to chiral drug candidates targeting the central nervous system.: The study uses the Discovery® HS F5 HPLC Column in a bidimensional achiral-chiral liquid chromatography setup to evaluate the stereoselective metabolism and biological activity of chiral CNS drug candidates. (Battisti et al., 2016).
  • Chromatographic separation of arsenic species with pentafluorophenyl column and application to rice.: This paper describes the separation of arsenic species in rice using a pentafluorophenyl column, highlighting the effectiveness of the Discovery® HS F5 HPLC Column for environmental and food safety applications. (Baba et al., 2014).
  • Advantages of pentafluorophenylpropyl stationary phase over conventional C18 stationary phase--application to analysis of triamcinolone acetonide.: The research compares the Discovery® HS F5 HPLC Column to conventional C18 columns, demonstrating superior performance in the analysis of triamcinolone acetonide. (Havlíková et al., 2008).
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Einzigartige Selektivität
  • Retention vergleichbar mit C18 (bisweilen stärkere mobile Phase erforderlich)
  • Ausgezeichnete Peak-Form
  • Stabile LC-MS-Trennungen mit extrem geringem Bluten
  • Upscale von 3 bis 10μm Partikelgröße
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Vorsäulenkartusche
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Federica Pellati et al.
Journal of chromatography. A, 1165(1-2), 58-66 (2007-08-07)
In this study, the chromatographic performance of a pentafluorophenylpropyl (PFPP) stationary phase was evaluated for the rapid separation of phenethylamine alkaloids (i.e. (+/-)-octopamine, (+/-)-synephrine, tyramine, N-methyltyramine and hordenine) in Citrus aurantium plant material (fruits and peel), various Citrus species, extracts
Milan Nobilis et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 879(32), 3845-3852 (2011-11-22)
New bioanalytical SPE-HPLC-PDA-FL method for the determination of the neuroleptic drug tiapride and its N-desethyl metabolite was developed, validated and applied to xenobiochemical and pharmacokinetic studies in humans and animals. The sample preparation process involved solid-phase extraction of diluted plasma
Hiroyuki Kataoka et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 405(1), 331-340 (2012-10-16)
We have developed a simple and sensitive method for the simultaneous determination of testosterone (TES), cortisol (CRT), and dehydroepiandrosterone (DHEA) in saliva by automated online in-tube solid-phase microextraction (SPME) coupled with liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) using a Discovery HS
Federica Pellati et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 48(2), 254-263 (2007-12-14)
In this study a pentafluorophenylpropyl (PFPP) stationary phase was applied to the fast and reliable qualitative and quantitative analysis of ephedrine alkaloids in Ephedra plant material and derivatives. A Discovery HS F5 column (150mmx4.6mm i.d., 5microm) was used, with an
Ilia Brondz et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 43(3), 937-944 (2006-11-03)
The drug primaquine diphosphate is used for causative treatment of malaria. Using HPLC-MS and GC-MS, this research group was previously able to show that the main contaminant of primaquine is the positional isomer quinocide [I. Brondz, D. Mantzilas, U. Klein