Merck
56717
Edelstahlkapillarröhrchen 1,59 mm (1/16 Zoll)
L × O.D. × I.D. 0.5 m × 1/16 in. × 0.007 in.
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32119290
L × AD × ID
0.5 m × 1/16 in. × 0.007 in.
Farbe
black band
Allgemeine Beschreibung
Edelstahl 316, 1/16in. AD. Je ein Stück. 5 cm, 10 cm und 20 cm Stücke sind gerade, alle anderen Längen sind gewickelt.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)