56649-U
HyperShear Ultra HPLC High Pressure Static Mixer
Binary tee housing assembly, volume 150 μL
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
(wetted material 316 stainless steel/PEEK)
Beschreibung
Port size, 10-32 CPI (standard HPLC fittngs for 1/16" tubing)
Pressure rated to 18,000 psi
Volumen
150 μL
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)