565306-U
Ascentis® RP-Amide (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Ascentis® RP-Amid HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 2.1 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L60
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Ascentis®
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
19.5% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
25 cm × 2.1 mm
Oberflächenbereich
450 m2/g
Oberflächendeckung
2.7 μmol/m2
Verunreinigungen
<5 ppm metals
Matrix
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
Aktive Matrixgruppe
amide, alkyl phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
pH Betriebsbereich
2-8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ausgezeichnete Retention und Peak-Form für polare Verbindungen
- Kompatibel mit 100% wässrigen Lösungen
- Äußerst geringes Bluten, LC-MS-kompatibel
- Einzigartige Selektivität
Rechtliche Hinweise
Vorsäulenkartusche
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?