Merck
565302-U
Supelco
Ascentis® RP-Amide (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Produktbezeichnung
Ascentis® RP-Amid HPLC-Säule, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L60
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Ascentis®
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
19.5% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
15 cm × 2.1 mm
Oberflächenbereich
450 m2/g
Oberflächendeckung
2.7 μmol/m2
Verunreinigungen
<5 ppm metals
Matrix
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
Aktive Matrixgruppe
amide, alkyl phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
100 Å
pH Betriebsbereich
2-8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Die Ascentis RP-Amide ist eine neue Generation äußerst gering blutender Phasen mit eingebetteter polarer Gruppe (EPG), die orthogonale Selektivität und eine hohe Auflösung bei der HPLC- oder LC-MS-Analyse polarer Verbindungen liefert. Die Ascentis RP-Amide ist die erste Wahl von HPLC-Phasen mit eingebeteten polaren Gruppen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ausgezeichnete Retention und Peak-Form für polare Verbindungen
  • Kompatibel mit 100% wässrigen Lösungen
  • Äußerst geringes Bluten, LC-MS-kompatibel
  • Einzigartige Selektivität
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rihana Parveen Shaik et al.
Journal of pharmaceutical analysis, 3(6), 489-499 (2013-12-01)
Liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method was used for simultaneous quantification of tolterodine and its metabolite 5-hydroxy methyl tolterodine in rat plasma. Tolterodine-d6 and 5-hydroxy methyl tolterodine-d14 were used as internal standards (IS). Chromatographic separation was performed on Ascentis Express
Jakub Fibigr et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 151, 291-300 (2018-02-08)
The presented work describes the development and validation of a rapid UHPLC-UV method using a fused core particle column with an RP-Amide stationary phase for the separation and quantitative analysis of caffeoylquinic and di-caffeoylquinic acids in green coffee extracts. Three