56269-U
Fritte für Omnifit® Säulenendstücke
for use with 6.6mm Bore Columns, pore size 25 μm, polyethylene
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polyethylene
Verpackung
pkg of 20 ea
Hersteller/Markenname
6141
Omnifit
Methode(n)
LPLC: suitable
Porengröße
25 μm
Kompatibilität
for use with 6.6mm Bore Columns
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)