Merck
55438-U
Supelco
QuEChERS Schüttelgestell-Starterkit
AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
NACRES:
NB.21
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
3.6 mm orbit
includes 50 mL Tube Rack (55279-U), 15 mL Tube Rack (Z765589), and 2 mL Tube Rack (Z765554)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific BV1010-E
Parameter
500-2500 rpm speed
Methode(n)
QuEChERS: suitable
Plattformgröße
12 in. (30 cm) × 7 in. (17.8 cm)
Größe
15 in. (38.5 cm) × 9.2 in. (23.5 cm) × 16.5 in. (42 cm)
Gewicht
29 lb (13 kg)
Anwendung(en)
food and beverages
Allgemeine Beschreibung
Das QuEChERS Schüttelgestell-Starterkit enthält je eines der folgenden Produkte:
  • BenchMixer XL-Mehrfachröhrchen-Vortex-Mischer (Z765503 oder Z765511)
  • QuEChERS Extraktionsröhrchen-Schüttelgestell, 50 mL (55279-U)
  • QuEChERS Reinigungsröhrchen-Schüttelgestell, 15 mL (Z765589)
  • QuEChERS Reinigungsröhrchen-Schüttelgestell, 2 mL (Z765554)
Der BenchMixer XL ist ein für starke Beanspruchungen entwickelter Vortex-Mischer mit dem das Mischen in Röhrchen, Glasgefäßen, Fläschchen oder Zylindern vereinfacht wird und der manuelle Eingriffe unnötig macht. Er eignet sich ideal für die QuEChERS Pestizid-Analysemethode und kann in kürzester Zeit an ein außergewöhnlich breites Spektrum von Gefäßen, Gestellen und Anwendungen (waagerecht und senkrecht) angepasst werden.
Das präzise ausgewogene Antriebssystem umfasst einen überdimensionalen Motor, der genaue und reproduzierbare Drehzahlen von bis zu 2500 U/min ohne Klappern und bei minimalen Schwingungen erzeugt. Die programmierbare Impulsfunktion ermöglicht ein zeitspezifisches Intervallmischen mit zunehmender Rührgeschwindigkeit.
Die 17,8 x 30,5 cm große Plattform nimmt viele verschiedene standardmäßige, vorgebohrte Röhrchengestelle auf. (Eine vollständige Liste befindet sich im Abschnitt über Bestellinformationen.) Außerdem kann der BenchMixer XL mühelos fast jeder Art von Gefäß angepasst werden, die in Laboren anzutreffen sind. (Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit an uns wenden.)
Die Verwendung des BenchMixer XL ist einfach: Nach dem Laden des Probengestells und Festziehen der Sicherungsknöpfe werden auf einem großen digitalen Bedienfeld die gewünschte Drehzahl und Laufzeit eingestellt. Durch Betätigung der Starttaste führt der BenchMixer XL dann für eine Dauer von bis zu 100 Stunden einen unbeaufsichtigten Mischvorgang durch.
Dank seines großen Fassungsvermögens und der hohen Anpassungsfähigkeit ist der BenchMixer XL die ideale Wahl für Labore mit mittlerem bis hohem Durchsatz.
  • Leistungsstarkes Vortex-Mischen ohne manuellen Eingriff
  • Bis zu 2500 U/min – ein echter Vortex in jedem Röhrchen
  • Sortiment von Zubehörprodukten für die verschiedensten Röhrchen, Glasflaschen und Platten
Impulsprogramm fürs Intervallmischen
Rechtliche Hinweise
Benchmixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 4
1 of 4
Artikel
Extraction of Permethrin Pesticides from Spinach Using QuEChERS Methodology with Automated Shaking
Glyphosate and related compounds are measured in oatmeal and infant cereal using ion-exchange polymer-based particles for HPLC and SPE. Low level detection was obtained.
Pistachios contain approximately 45% fat, which can result in a significant amount of coextracted matrix in the acetonitrile extract generated using the QuEChERS procedure. A zirconia based adsorbent significantly reduces coextracted matrix prior to LC-MS or GC-MS.
Pesticide residue testing of turmeric and other (dried) spices is challenging due to their complex compositions and high matrix. An efficient SPE clean-up can be achieved by a new Dual-layer cartridge.
Alle anzeigen
Protokolle
Potency testing in marijuana-infused edibles is an important problem that analytical labs are facing due to the complexity of the involved matrices. Concentration of active ingredients in these edibles can range from a few parts per million to 3.5 parts per thousand. This application demonstrates the extraction and HPLC-UV analysis of the active compounds.
Determination of PAHs in Paprika Powder Using a Novel SPE Cartridge
Rapid potency testing of marijuana-infused edibles using LC/MS on a biphenyl stationary phase detected eleven cannabinoids.