Merck
54794
Supelco
LiChrospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4.6 mm, HPLC guard Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
Produktbezeichnung
LiChrospher® RP-18 HPLC Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
Agentur
suitable for USP L1
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Verpackung
pkg of 4 ea
Kennzeichnungsgrad
21% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
1 cm × 4.6 mm
Matrix
Octadecyl
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with 3.0 to 4.6 mm columns
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Use guard cartridge holder 54987
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)