Merck
54223-U
Supelco
Leeres Polypropylen-SPE-Röhrchen mit PE-Fritten, 20 μm Porosität
volume 12 mL, pre-fritted, pk of 100
Synonym(e):
12mL-SPE-Leerkartuschen mit Fritte, 100 Stück
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.21
Materialien
polypropylene
Beschreibung
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
Verpackung
pk of 100
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volumen
12 mL
Porengröße
20 μm
Anwendung(en)
food and beverages
Allgemeine Beschreibung
Mit diesen SPE-Leerkartuschen können Sie Ihre eigenen SPE-Kartuschen packen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)