53797-U
Ascentis® Express 90 Å RP-Amide (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Ascentis® Express RP-Amid, 2,7 μm HPLC-Säule, 2.7 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L60
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Ascentis®
Verpackung
1 ea of
Parameter
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × ID
2 cm × 2.1 mm
Oberflächenbereich
135 m2/g
Verunreinigungen
<5 ppm metals
Matrix
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
amide, alkyl phase
Partikelgröße
2.7 μm
Porengröße
90 Å
pH Betriebsbereich
2-9
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Rechtliche Hinweise
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Vorsäulenkartusche
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
53797-U | 4061838532596 |